Materiały
polypropylene housing
regenerated cellulose membrane
opis
uses a fixed-angle rotor
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Q Mini H
Sartorius VS-IX01QH24
dostępność
not available in USA and Canada
objętość złoża
240 μL
powierzchnia membrany
7.48 cm2
rozmiar probówki
2 mL
pojemność robocza
≤0.4 mL
wielkość porów
3-5 μm
pojemność
4 mg binding capacity
Opis ogólny
The columns are available with different ion exchange resins:
- Type C: carboxylic acid (weak acidic cation exchanger)
- Type D: diethylamine (weak basic anion exchanger)
- Type Q: quarternary ammonium (strong basic anion exchanger)
- Type S: sulphonic acid (strong acidic cation exchanger)
Note: Comes with comphrensive instruction handbook and laminated protocol card.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)