Z614211
Vivaspin 2 centrifugal concentrators
MWCO 10 kDa
Synonim(y):
Koncentrator spinowy, Vivaspin 2
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
sterylność
non-sterile
Właściwości
holdup volume 10 μL
opakowanie
package of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Sartorius VS0201
Parametry
8000 × g max. centrifugal force
pojemność wgłębienia w dnie
8 μL
powierzchnia membrany
1.2 cm2
rozmiar probówki
~15 mL
pojemność robocza
2 mL
wielkość porów
10 kDa MWCO
Opis ogólny
- Vivaspin centrifugal concentrators offer the optimal solution to any concentration or buffer exchange application with their broad range of volume capacities and MWCOs.
- Highest flow rates and recoveries are achieved due to their particular vertical membrane design.
- Incomparably safe sample handling and convenience is assured by the patented dead-stop technology allowing direct recovery of the concentrate without further re-spin.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)