Kluczowe dokumenty
Z4527
Zopolrestat
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3,4-Dihydro-4-oxo-3-[[5-(trifluoromethyl)-2-benzothiazolyl]methyl]-1-phthalazineacetic acid, Alond, CP-73850, Xedia
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
off-white to light brown
rozpuszczalność
DMSO: ≥20 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)CC1=NN(Cc2nc3cc(ccc3s2)C(F)(F)F)C(=O)c4ccccc14
InChI
1S/C19H12F3N3O3S/c20-19(21,22)10-5-6-15-14(7-10)23-16(29-15)9-25-18(28)12-4-2-1-3-11(12)13(24-25)8-17(26)27/h1-7H,8-9H2,(H,26,27)
Klucz InChI
BCSVCWVQNOXFGL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)