Kluczowe dokumenty
Z381853
Ultramicro pipette tips
Microcapillary, flat tip, maximum volume 10 μL, non-sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41121606
NACRES:
NB.01
Materiały
colorless
polypropylene
polypropylene
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 200 ea (Bulk packed)
producent / nazwa handlowa
Sorenson 1512
maksymalna pojemność
10 μL
pojemność
10 μL
Opis ogólny
Low capacity improves accuracy with small sample volumes by reducing dead space.
Zastosowanie
Do ładowania studzienek na próbki w żelach sekwencyjnych 0,4 mm.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie porady dotyczące pipet
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)