Key Documents
Z369012
Sigma-Aldrich
Finntip® Micro-tips 10 μL capacity
non-sterile, pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiały
pink
sterylność
non-sterile
Właściwości
barrier: no
opakowanie
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Finn 9400300
Długość
3.2 cm
maksymalna pojemność
10 μL
zakres pojemności
0.1-10 μL
Kompatybilność
Tips for use specifically with micro-volume Finnpipettes
Informacje prawne
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries