About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Właściwości
Holds 40 x 150 mm plates
producent / nazwa handlowa
IBI ACCRL0001
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Designed for use on the Belly Dancer orbital shaker, especially for amplification of cDNA libraries, or any application requiring rocking of culture plates. Made of clear acrylic and Delrin®, withstand temperature to 60°C. Convenient handle cut in center.
Informacje prawne
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)