Kluczowe dokumenty
Z334197
BRAND® test tube racks, PP
Holds 84 x 13 mm tubes, blue
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
Materiały
polypropylene
Właściwości
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258
positions 6 × 14
Holds 84 x 13 mm tubes
producent / nazwa handlowa
BRAND 4340001
dł. × szer. × wys.
265 mm × 126 mm × 75 mm
kolor
blue
Opis ogólny
Versatile and inexpensive racks for common diameter test tubes. Sturdy construction, stackable.
Polypropylene racks snap together (three-pieces) for easy assembly, sturdy construction, stackable, and are available in four colors. Will not float in waterbath. Alphanumerical positions for clear sample identification. Wide spaces between positions.
Operating temperature: -20 to 90ºC. Autoclavable at 121ºC.
Inne uwagi
BR4340001 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1