Kluczowe dokumenty
Z330132
BRAND® wide-mouth bottles, LDPE
capacity 2,000 mL, with cap
Synonim(y):
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
low-density polyethylene bottle
round bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GL65)
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 129664
pojemność
2,000 mL
śr. × wys.
120 mm × 246 mm
kolor
natural
Opis ogólny
Flexible, translucent.
Inne uwagi
BR129664 (India)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)