Kluczowe dokumenty
Z330019
BRAND® wide-mouth bottles, LDPE
capacity 50 mL, with cap: no
Synonim(y):
ldpe bottle, polyethylene bottles, polyethylene containers
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Materiały
low-density polyethylene bottle
round bottle
translucent bottle
wide-mouth bottle
Właściwości
with cap: no
opakowanie
pkg of 100
producent / nazwa handlowa
BRAND 129328
pojemność
50 mL
śr. × wys.
38 mm × 80 mm
kolor
natural
dopasowywanie
GL 32 thread
Opis ogólny
Flexible, translucent.
Inne uwagi
BR129328 (India)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG