Z328332
BRAND® Transferpettor positive displacement pipette, fixed volume
volume 100 μL, accuracy: 1.5%, precision: 0.4%
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Właściwości
color-coded blue
electronic: no
single-channel
DE-M marking
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 701873
zakres pomiaru objętości
100 μL, accuracy: 1.5%, precision: 0.4%
pojemność
100 μL
Opis ogólny
- Pipeta o stałej objętości1191 Transferpettor jest idealna do najbardziej wymagających zastosowań pipetowania.
- Używana, gdy pipety z interfejsem powietrznym osiągają swoje granice.
- Zaprojektowana do pipetowania bardzo lepkich/pieniących się mediów lub mediów o wysokiej gęstości/ciśnieniu pary.
- Zasada wyporu dodatniego umożliwia bezpośredni kontakt tłoka z zasysaną cieczą.
- Ściśle przylegający tłok całkowicie oczyszcza ścianki końcówek, zapewniając dokładne i powtarzalne wyniki.
- Nie ma potrzeby wyrzucania końcówek po każdej operacji pipetowania z powodu znikomego zwilżania resztkowego.
- Transferpettor nadaje się do mediów o gęstości do 13,6 g/cm3, lepkości do 140 000 mm2/s i ciśnieniu pary do 500 mbar.
- Zakres temperatur roboczych: 15 °C do 40 °C.
The Transferpettor come in when air-interface pipettes reach their limits. This positive displacement system is ideal for pipetting of highly viscous or foaming media, or media with high density or vapour pressure.
Inne uwagi
BR701873 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)