Wstecz
BRAND
®
Transferpettor positive displacement pipette, fixed volume
Products
Kategoria produktu
pipettors (9)
Producent
Objętość (µL)
Elektronicznie
Wielkość opakowania
Filtruj produkty
Showing 1-9 of 9
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
Z328340
BRAND
®
Transferpettor positive displacement pipette, fixed volume,
volume 200 μL, accuracy: 1.5%, precision: 0.2%
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z328324
BRAND
®
Transferpettor positive displacement pipette, fixed volume,
volume 50 μL, accuracy: 1.8%, precision: 0.4%
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z328332
BRAND
®
Transferpettor positive displacement pipette, fixed volume,
volume 100 μL, accuracy: 1.5%, precision: 0.4%
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z328235
BRAND
®
Transferpettor positive displacement pipette, fixed volume,
volume 1 μL, accuracy: 12%, precision: 4.0%
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z328294
BRAND
®
Transferpettor positive displacement pipette, fixed volume,
volume 10 μL, accuracy: 3.0%, precision: 0.8%
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z328243
BRAND
®
Transferpettor positive displacement pipette, fixed volume,
volume 2 μL, accuracy: 7.5%, precision: 2.0%
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z328308
BRAND
®
Transferpettor positive displacement pipette, fixed volume,
volume 20 μL, accuracy: 2.4%, precision: 0.5%
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z328316
BRAND
®
Transferpettor positive displacement pipette, fixed volume,
volume 25 μL, accuracy: 2.4%, precision: 0.4%
Rozwiń
Wyświetl ceny
Z328286
BRAND
®
Transferpettor positive displacement pipette, fixed volume,
volume 5 μL, accuracy: 3.0%, precision: 0.8%