Z327670
BRAND® graduated cylinder, PP, with blue printed scale or embossed scale
volume 1,000 mL, blue graduations
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
subdivision 10 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND
zakres pomiaru objętości
1,000 mL
Wysokość
440 mm
kolor
blue graduations
Zastosowanie
PFAS testing
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.