Z327417
BRAND® graduated cylinder, PMP, embossed scale
volume 500 mL, accuracy: 5 mL
About This Item
Polecane produkty
agency
ISO 6706 (meets DIN 12 680-1 tolerances for Class B cylinders)
Właściwości
subdivision 5 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND
zakres pomiaru objętości
500 mL, accuracy: 5 mL
Wysokość
360 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.