Z325708
BRAND® BLAUBRAND® graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
type 3 (zero on top), capacity 5 mL , with 0.05 subdivisions, suitable for cotton plugs
About This Item
Polecane produkty
Materiały
AR-Glas®
agency
according to DIN 12 697
Właściwości
class AS
graduation
subdivision 0.05 mL
total delivery (Ex + 15 sec waiting time) (with large suction tube suitable for cotton plugs)
opakowanie
pack of 12
producent / nazwa handlowa
BRAND 27711
zakres pomiaru objętości
5 mL, accuracy: 0.05 mL
pojemność
5 mL , with 0.05 subdivisions
Opis ogólny
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.