Z324604
BRAND® SILBERBRAND ETERNA measuring cylinder, low-form
volume 1,000 mL
About This Item
Polecane produkty
agency
according to DIN ISO 384
Właściwości
subdivision 20 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND
Wysokość
285 mm
pojemność
1,000 mL
Opis ogólny
Measuring cylinders, low form, short graduation marks. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal base. Graduations and inscriptions in ETERNA amber duffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods. Tolerances according to DIN EN ISO 4788.
Inne uwagi
BR42062 (India)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.