Z324167
BRAND® SILBERBRAND ETERNA measuring cylinder
volume 25 mL
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass 3.3
Właściwości
subdivision 0.5 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND
zakres pomiaru objętości
25 mL
Wysokość
170 mm
Opis ogólny
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.