Z2126
ZAP-70 Tyrosine Kinase human
≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells (Histidine tagged), buffered aqueous glycerol solution, ≥150 U/mg
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells (Histidine tagged)
Poziom jakości
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
aktywność właściwa
≥150 U/mg
masa cząsteczkowa
70 kDa
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... ZAP70(7535)
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Ludzka kinaza tyrozynowa ZAP-70 została wykorzystana do mapowania miejsc fosforylacji na LAT (łącznik do aktywacji komórek T) w celu zbadania mechanizmu aktywacji białek sygnalizacyjnych w komórkach T.
Działania biochem./fizjol.
Kinaza tyrozynowa ZAP-70 jest białkiem należącym do rodziny Syk i jest niezbędna do aktywacji komórek T. Ułatwia regulację w górę ligandu Fas w apoptozie komórek T indukowanej aktywacją. Ponadto odgrywa również kluczową rolę w migracji komórek T zależnej od LFA-1.
ZAP-70 jest białkową kinazą tyrozynową z rodziny Syk, która jest zlokalizowana wyłącznie w cytozolu komórek T i komórek naturalnych zabójców. Jest wymagana do aktywacji komórek T. Jest aktywowana przez fosforylację reszt tyrozynowych za pośrednictwem Lck.
Definicja jednostki
One unit will phosphorylate 1 nmol polyglutamic acid:tyrosine per min at 37 °C at pH 7.0.
Postać fizyczna
Roztwór w 25 mM HEPES, pH 7,5, zawierający 150 mM NaCl, 0,5 mM DTT i 50% glicerolu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
C M Eischen et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 159(3), 1135-1139 (1997-08-01)
Activation-induced cell death (AICD) is initiated by the TCR-dependent up-regulation of Fas ligand (FasL) mRNA. The subsequently generated soluble or cell-associated FasL gene products bind Fas, leading to apoptosis of the T cells. Although TCR stimulation is essential to initiate
P E Paz et al.
The Biochemical journal, 356(Pt 2), 461-471 (2001-05-23)
T-cell-receptor (TCR)-mediated LAT (linker for activation of T cells) phosphorylation is critical for the membrane recruitment of signalling complexes required for T-cell activation. Although tyrosine phosphorylation of LAT is required for recruitment and activation of signalling proteins, the molecular mechanism
R D Soede et al.
The Journal of cell biology, 142(5), 1371-1379 (1998-09-10)
The ZAP-70 tyrosine kinase is essential for T cell activation by the T cell receptor. We show that ZAP-70 is also required for migration of T cells that is dependent on the integrin LFA-1. Invasion of TAM2D2 T cell hybridoma
D H Chu et al.
Immunological reviews, 165, 167-180 (1998-12-16)
The processes of T-cell development and activation employ similar immature and mature receptors as well as similar signal transduction pathways to achieve different outcomes. Many signaling molecules are shared between the receptor signaling pathways, including two families of cytoplasmic protein