Kluczowe dokumenty
WHA10462701
Whatman® Puradisc 30 syringe filters
Puradisc 30 syringe filter, cellulose acetate, 0.2 μm, 50/pk
Synonim(y):
F0303, disposable syringe filters
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiały
cellulose acetate membrane
polycarbonate housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 50
producent / nazwa handlowa
Whatman 10462701
Whatman Article No. 28415782 (US reference)
Średnica
30 mm
powierzchnia filtracyjna
5.7 cm2
pojemność
≤100 mL
kolor
red
wielkość porów
0.2 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Opis ogólny
Niesterylne filtry strzykawkowe Whatman Puradisc z membraną z octanu celulozy (CA) łączą najwyższą jakość z ekonomiczną wydajnością.
Filtry strzykawkowe Puradisc do rutynowej filtracji strzykawkowej
Filtry strzykawkowe Puradisc są przeznaczone do szerokiej gamy typów próbek i zastosowań, w tym elektroforezy kapilarnej, preparatów biologicznych, filtracji białek i przygotowywania próbek do spektroskopii UV. Różne media membranowe Puradisc obsługują różne rozpuszczalniki i związki chemiczne. Puradisc jest dostępny w następujących materiałach membranowych: regenerowana celuloza (RC), azotan celulozy, nylon, politetrafluoroetylen (PTFE), polieterosulfon (PES), polipropylen, polifluorek winylidenu (PVDF) i octan celulozy. Linia Whatman Puradisc firmy Cytiva to kompleksowe portfolio filtrów strzykawkowych wykorzystywanych w różnych zastosowaniach. Cytiva oferuje również wysokowydajne filtry strzykawkowe GD/X z wielowarstwowym filtrem wstępnym z włókna szklanego do filtrowania większych objętości próbek trudniejszych do filtrowania.
Filtry strzykawkowe z octanu celulozy
Filtry strzykawkowe z octanu celulozy wykazują bardzo niski poziom wiązania białek, dzięki czemu nadają się do zastosowań związanych z odzyskiwaniem białek. Są hydrofilowe, dzięki czemu nadają się do mediów wodnych i alkoholowych, choć mają ograniczoną odporność na rozpuszczalniki.
Cechy i korzyści
  • Standardowe złącza wlotowe i wylotowe luer.
  • Opcjonalne sterylne opakowanie typu blister klasy medycznej.
  • Format końcówki rurki (opcjonalnie) do dokładnego dozowania do mikro-fiolek.
  • Wybór filtrów membranowych lub z mikrofibry szklanej.
  • Wybór rozmiaru filtra (4 mm, 13 mm lub 3NA mm) w celu zminimalizowania strat próbki.
  • Opcja sterylna do zastosowań krytycznych.
Przydatność
Suitable for filtration of biological and HPLC samples.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)