WHA10462241
Whatman® Puradisc 30 syringe filters
Puradisc 30 syringe filter, cellulose acetate, 0.8 μm, 50/pk
Synonim(y):
F0553, disposable syringe filters
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cellulose acetate membrane
polycarbonate housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 50
producent / nazwa handlowa
Whatman 10462241
Whatman Article No. 28415738 (US reference)
Średnica
30 mm
powierzchnia filtracyjna
5.7 cm2
pojemność
≤100 mL
kolor
green
wielkość porów
0.8 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Filtry strzykawkowe Puradisc do rutynowej filtracji strzykawkowej
Filtry strzykawkowe Puradisc są przeznaczone do szerokiej gamy typów próbek i zastosowań, w tym elektroforezy kapilarnej, preparatów biologicznych, filtracji białek i przygotowywania próbek do spektroskopii UV. Różne media membranowe Puradisc obsługują różne rozpuszczalniki i związki chemiczne. Puradisc jest dostępny w następujących materiałach membranowych: regenerowana celuloza (RC), azotan celulozy, nylon, politetrafluoroetylen (PTFE), polieterosulfon (PES), polipropylen, polifluorek winylidenu (PVDF) i octan celulozy. Linia Whatman Puradisc firmy Cytiva to kompleksowe portfolio filtrów strzykawkowych wykorzystywanych w różnych zastosowaniach. Cytiva oferuje również wysokowydajne filtry strzykawkowe GD/X z wielowarstwowym filtrem wstępnym z włókna szklanego do filtrowania większych objętości próbek trudniejszych do filtrowania.
Filtry strzykawkowe z octanu celulozy
Filtry strzykawkowe z octanu celulozy wykazują bardzo niski poziom wiązania białek, dzięki czemu nadają się do zastosowań związanych z odzyskiwaniem białek. Są hydrofilowe, dzięki czemu nadają się do mediów wodnych i alkoholowych, choć mają ograniczoną odporność na rozpuszczalniki.
Cechy i korzyści
- Standardowe złącza wlotowe i wylotowe luer.
- Opcjonalne sterylne opakowanie typu blister klasy medycznej.
- Format końcówki rurki (opcjonalnie) do dokładnego dozowania do mikro-fiolek.
- Wybór filtrów membranowych lub z mikrofibry szklanej.
- Wybór rozmiaru filtra (4 mm, 13 mm lub 3NA mm) w celu zminimalizowania strat próbki.
- Opcja sterylna do zastosowań krytycznych.
Przydatność
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)