Kluczowe dokumenty
WH0375611M4
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC26A5 antibody produced in mouse
clone 1F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DFNB61, Anti-MGC118886, Anti-MGC118887, Anti-MGC118888, Anti-MGC118889, Anti-PRES, Anti-solute carrier family 26, member 5 (prestin)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny transporterów SLC26A/SulP. Koduje białko, które ulega specyficznej ekspresji w zewnętrznych komórkach rzęsatych (OHC) ślimaka i jest niezbędne w przetwarzaniu słuchowym. Uważa się, że aniony wewnątrzkomórkowe działają jako zewnętrzne czujniki napięcia, które wiążą się z tym białkiem i wyzwalają zmiany konformacyjne wymagane do szybkich zmian długości w OHC. Mutacje w tym genie są związane z niesyndromiczną utratą słuchu. Scharakteryzowano alternatywne warianty transkrypcyjne, kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SLC26A5 (NP_945350, 645 a.a. ~ 741 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
DFTQVNFIDSVGVKTLAGIVKEYGDVGIYVYLAGCSAQVNDLTRNRFFENPALWELLFHSIHDAVLGSQLREALAEQEASAPPSQEDLEPNATPAT
Działania biochem./fizjol.
Transporter SLC26A5 (Solute carrier family 26 member 5) pełni funkcję transportera. Zmiany konformacyjne w SLC26A5 prowadzą do zmiany długości zewnętrznych komórek rzęsatych ślimaka (OHC), które odgrywają rolę w percepcji słuchowej.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shumin Bian et al.
PloS one, 8(6), e66078-e66078 (2013-06-14)
Prestin (SLC26a5) is the outer hair cell integral membrane motor protein that drives cochlear amplification, and has been described as an obligate tetramer. We studied in real time the delivery of YFP-prestin to the plasma membrane of cells from a
Richard Sherva et al.
BMC medical genetics, 11, 51-51 (2010-04-01)
Patients with Hb E/beta0 thalassemia display remarkable variability in disease severity. To identify genetic modifiers influencing disease severity, we conducted a two-stage genome scan in groups of 207 mild and 305 severe unrelated patients from Thailand with Hb E/beta0 thalassemia
Seth L Alper et al.
Molecular aspects of medicine, 34(2-3), 494-515 (2013-03-20)
The phylogenetically ancient SLC26 gene family encodes multifunctional anion exchangers and anion channels transporting a broad range of substrates, including Cl(-), HCO3(-), sulfate, oxalate, I(-), and formate. SLC26 polypeptides are characterized by N-terminal cytoplasmic domains, 10-14 hydrophobic transmembrane spans, and
Jacob Pearson Keller et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(4), 1325-1332 (2014-01-24)
The solute carrier gene family 26 (SLC26) encodes membrane proteins with diverse physiological roles but with the common feature of halide involvement. Here, we present bioinformatic and biochemical evidence that SLC26 proteins have intrinsically disordered regions (IDRs) in their C-terminal