Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0055872M6
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PBK antibody produced in mouse
clone 4A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FLJ14385, Anti-Nori3, Anti-PDZ binding kinase, Anti-SPK, Anti-TOPK
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4A10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PBK(55872)
Opis ogólny
Gen ten koduje kinazę serynowo-treoninową związaną z rodziną podwójnie specyficznych kinaz białkowych aktywowanych mitogenami (MAPKK). Dowody sugerują, że fosforylacja mitotyczna jest wymagana dla jej aktywności katalitycznej. Ta kinaza mitotyczna może być zaangażowana w aktywację komórek limfoidalnych i wspierać funkcje jąder, z sugerowaną rolą w procesie spermatogenezy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PBK (AAH15191, 1 a.a. ~ 110 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MEGISNFKTPSKLSEKKKSVLCSTPTINIPASPFMQKLGFGTGVNVYLMKRSPRGLSHSPWAVKKINPICNDHYRSVYQKRLMDEAKILKSLHHPNIVGYRAFTEANDGS
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cheryl A Sherman-Baust et al.
The Journal of pathology, 233(3), 228-237 (2014-03-22)
Recent evidence suggests that ovarian high-grade serous carcinoma (HGSC) originates from the epithelium of the fallopian tube. However, most mouse models are based on the previous prevailing view that ovarian cancer develops from the transformation of the ovarian surface epithelium.