Kluczowe dokumenty
WH0055839M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BM039 antibody produced in mouse
clone 4A5-1C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-uncharacterized bone marrow protein BM039
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4A5-1C11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CENPN(55839)
Opis ogólny
Centromer jest wyspecjalizowaną domeną chromatyny, obecną w całym cyklu komórkowym, która działa jako platforma, na której podczas mitozy dochodzi do przejściowego montażu kinetochoru. Wszystkie aktywne centromery charakteryzują się obecnością długich tablic nukleosomów, w których CENPA (MIM 117139) zastępuje histon H3 (patrz MIM 601128). CENPN jest dodatkowym czynnikiem wymaganym do złożenia centromeru (Foltz et al., 2006 [PubMed 16622419]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
BM039 (AAH07334, 1 a.a. ~ 204 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MDETVAEFIKRTILKIPMNELTTILKAWDFLSENQLQTVNFRQRKESVVQHLIHLCEEKRASISDAALLDIIYMQFHQHQKVWDVFQMSKGPGEDVDLFDMKQFKNSFKKILQRALKNVTVSFRETEENAVWIRIAWGTQYTKPNQYKPTYVVYYSQTPYAFTSSSMLRRNTPLLGQELEATGKIYLRQEEIILDITEMKKACN
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)