Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0055669M4
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MFN1 antibody produced in mouse
clone 3C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DKFZp762F247, Anti-FLJ20693, Anti-MGC41806, Anti-hfzo1, Anti-hfzo2, Anti-mitofusin 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MFN1(55669)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest mediatorem fuzji mitochondriów. To białko i mitofusyna 2 są homologami białka Drosophila fuzzy onion (Fzo). Są to mitochondrialne białka błonowe, które oddziałują ze sobą, aby ułatwić celowanie w mitochondria. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MFN1 (AAH40557, 1 a.a. ~ 741 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MAEPVSPLKHFVLAKKAITAIFDQLLEFVTEGSHFVEATYKNPELDRIATEDDLVEMQGYKDKLSIIGEVLSRRHMKVAFFGRTSSGKSSVINAMLWDKVLPSGIGHITNCFLSVEGTDGDKAYLMTEGSDEKKSVKTVNQLAHALHMDKDLKAGCLVRVFWPKAKCALLRDDLVLVDSPGTDVTTELDSWIDKFCLDADVFVLVANSESTLMNTEKHFFHKVNERLSKPNIFILNNRWDASASEPEYMEDVRRQHMERCLHFLVEELKVVNALEAQNRIFFVSAKEVLSARKQKAQGMPESGVALAEGFHARLQEFQNFEQIFEECISQSAVKTKFEQHTIRAKQILATVKNIMDSVNLAAEDKRHYSVEEREDQIDRLDFIRNQMNLLTLDVKKKIKEVTEEVANKVSCAMTDEICRLSVLVDEFCSEFHPNPDVLKIYKSELNKHIEDGMGRNLADRCTDEVNALVLQTQQEIIENLKPLLPAGIQDKLHTLIPCKKFDLSYNLNYHKLCSDFQEDIVFRFSLGWSSLVHRFLGPRNAQRVLLGLSEPIFQLPRSLASTPTAPTTPATPDNASQEELMITLVTGLASVTSRTSMGIIIVGGVIWKTIGWKLLSVSLTMYGALYLYERLSWTTHAKERAFKQQFVNYATEKLRMIVSSTSANCSHQVKQQIATTFARLCQQVDITQKQLEEEIARLPKEIDQLEKIQNNSKLLRNKAVQLENELENFTKQFLPSSNEES
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Claudia Zanna et al.
Brain : a journal of neurology, 131(Pt 2), 352-367 (2008-01-29)
Dominant optic atrophy (DOA) is characterized by retinal ganglion cell degeneration leading to optic neuropathy. A subset of DOA is caused by mutations in the OPA1 gene, encoding for a dynamin-related GTPase required for mitochondrial fusion. The functional consequences of
Graham P Holloway et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 294(6), E1060-E1069 (2008-03-20)
Reduced skeletal muscle mitochondrial content and fatty acid oxidation are associated with obesity and insulin resistance. Although the exact mechanisms remain elusive, this may result from impaired mitochondrial biogenesis or reductions in the mitochondrial reticulum network. Therefore, the purpose of
Elodie Lobet et al.
Scientific reports, 8(1), 5173-5173 (2018-03-28)
Mitochondria are complex organelles that participate in many cellular functions, ranging from ATP production to immune responses against viruses and bacteria. This integration of a plethora of functions within a single organelle makes mitochondria a very attractive target to manipulate
Sven Geisler et al.
Journal of cell science, 127(Pt 15), 3280-3293 (2014-06-08)
Depolarized mitochondria are degraded by mitophagy in a process that depends on the Parkinson's disease gene products PINK1 and Parkin. This is accompanied by ubiquitylation of several mitochondrial substrates. The roles of E2 ubiquitin-conjugating enzymes (UBE2) in mitophagy are poorly
Carola Stockburger et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 42(2), 395-411 (2014-06-06)
Recent data suggest that the combined effect of oxidative stress due to aging and slightly elevated amyloid-β (Aβ) levels initiate Alzheimer's disease (AD) long before the clinical onset. Investigations of this early phase are hampered by the lack of cellular