Kluczowe dokumenty
WH0023462M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HEY1 antibody produced in mouse
clone 3B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CHF2, Anti-HERP2, Anti-HESR1, Anti-HRT1, Anti-hairy/enhancer-of-split related with YRPW motif 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HEY1(23462)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko jądrowe należące do rodziny represorów transkrypcji typu basic helix-loop-helix (bHLH) z rodziny hairy and enhancer of split-related (HESR). Ekspresja tego genu jest indukowana przez szlaki transdukcji sygnału Notch i c-Jun. Dwa podobne i redundantne geny u myszy są wymagane do rozwoju embrionalnego układu sercowo-naczyniowego, a także są zaangażowane w neurogenezę i somitogenezę. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptów. (dostarczone przez RefSeq)
Hey1/HESR1 (czynnik transkrypcyjny bHLH z motywem YRPW 1) jest podstawowym czynnikiem transkrypcyjnym typu helisa-pętla-helisa należącym do rodziny HES. Znajduje się na ludzkim chromosomie 8q21.
Immunogen
HEY1 (NP_036390, 121 a.a. ~ 220 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
DYRSLGFRECLAEVARYLSIIEGLDASDPLRVRLVSHLNNYASQREAASGAHAGLGHIPWGTVFGHHPHIAHPLLLPQNGHGNAGTTASPTEPHHQGRLG
Działania biochem./fizjol.
Hey1/HESR1 (czynnik transkrypcyjny bHLH z motywem YRPW 1) uczestniczy w progresji guzów mózgu. HESR1 jest wymagany do inicjacji sieci kanalików i utrzymania dojrzałych i spokojnych naczyń krwionośnych. Nadekspresja Hey1 powoduje osteopenię i przerost chondrocytów w kościach.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A role for the transcription factor HEY1 in glioblastoma
Hulleman E, et al.
Journal of Cellular and Molecular Medicine, 13(1), 136-146 (2009)
Ubiquitous overexpression of Hey1 transcription factor leads to osteopenia and chondrocyte hypertrophy in bone
Salie R, et al.
Bone, 46(3), 680-694 (2010)
Protective effects of transcription factor HESR1 on retinal vasculature
Li B, et al.
Microvascular Research, 72(3), 146-152 (2006)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WH0023462M1-100UG4061832743981