WH0023057M1
Monoclonal Anti-NMNAT2 antibody produced in mouse
clone 2E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Nmnat2 Antibody, Nmnat2 Antibody - Monoclonal Anti-NMNAT2 antibody produced in mouse, Anti-C1orf15, Anti-KIAA0479, Anti-MGC2756, Anti-PNAT2, Anti-nicotinamide nucleotide adenylyltransferase 2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E4, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NMNAT2(23057)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
CIPGLWNEADMEVIVGDFGIVVVPRDAADTDRIMNHSSILRKYKNNIMVVKDDINHPMSVVSSTKSRLALQHGDGHVVDYLSQPVIDYILKSQLYINASG