Kluczowe dokumenty
WH0011093M6
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ADAMTS13 antibody produced in mouse
clone 4F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif, 13, Anti-C9orf8, Anti-DKFZp434C2322, Anti-MGC118899, Anti-MGC118900, Anti-TTP, Anti-VWFCP, Anti-vWFCP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Gen kodujący ADAMTS13 znajduje się na ludzkim chromosomie 9q34.2 i ma 29 eksonów. Jest syntetyzowany przez wątrobę.
Gen ten koduje członka rodziny białek ADAMTS (a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motif). Członkowie tej rodziny dzielą kilka różnych modułów białkowych, w tym region propeptydowy, domenę metaloproteinazy, domenę podobną do dezintegryny i motyw trombospondyny typu 1 (TS). Poszczególni członkowie tej rodziny różnią się liczbą C-końcowych motywów TS, a niektórzy mają unikalne C-końcowe domeny. Enzym kodowany przez ten gen jest proteazą rozszczepiającą czynnik von Willebranda (vWF), która jest odpowiedzialna za rozszczepianie w miejscu Tyr842-Met843 cząsteczki vWF. Niedobór tego enzymu jest związany z zakrzepową plamicą małopłytkową. Alternatywny splicing tego genu generuje wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ADAMTS13 (NP_620594, 1328 a.a. ~ 1427 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
FINVAPHARIAIHALATNMGAGTEGANASYILIRDTHSLRTTAFHGQQVLYWESESSQAEMEFSEGFLKAQASLRGQYWTLQSWVPEMQDPQSWKGKEGT
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
ADAMTS13 activity and genetic mutations in Japan
Miyata T, et al.
Hamostaseologie, 33(02), 131-137 (2013)