Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0010540M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DCTN2 antibody produced in mouse
clone 2G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DCTN50, Anti-DYNAMITIN, Anti-RBP50, Anti-dynactin 2 (p50)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1λ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DCTN2(10540)
Opis ogólny
Gen ten koduje 50-kD podjednostkę dynaktyny, kompleksu wielkocząsteczkowego składającego się z 10-11 podjednostek o wielkości od 22 do 150 kD. Dynaktyna wiąże się zarówno z mikrotubulami, jak i cytoplazmatyczną dyneiną. Jest zaangażowana w różnorodne funkcje komórkowe, w tym transport ER do Golgiego, ruch dośrodkowy lizosomów i endosomów, tworzenie wrzeciona, ruch chromosomów, pozycjonowanie jądrowe i aksonogenezę. Podjednostka ta występuje w 4-5 kopiach na cząsteczkę dynaktyny. Zawiera trzy krótkie alfa-helikalne domeny typu coiled-coil, które mogą pośredniczyć w łączeniu się z innymi podjednostkami dynaktyny. Może oddziaływać bezpośrednio z największą podjednostką (p150) dynaktyny i może wiązać p150 w miejscu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
DCTN2 (AAH00718, 302 a.a. ~ 401 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
DADTQSKVHQLYETIQRWSPIASTLPELVQRLVTIKQLHEQAMQFGQLLTHLDTTQQMIANSLKDNTTLLTQVQTTMRENLATVEGNFASIDERMKKLGK
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Haihui Lu et al.
Nature cell biology, 16(11), 1105-1117 (2014-10-01)
The cell-biological program termed the epithelial-mesenchymal transition (EMT) confers on cancer cells mesenchymal traits and an ability to enter the cancer stem cell (CSC) state. However, the interactions between CSCs and their surrounding microenvironment are poorly understood. Here we show
Rebecca T Hahn et al.
Atherosclerosis, 234(2), 391-400 (2014-04-22)
Glucocorticoid-induced leucine zipper (GILZ) represents an anti-inflammatory mediator, whose downregulation has been described in various inflammatory processes. Aim of our study was to decipher the regulation of GILZ in vascular inflammation. Degenerated aortocoronary saphenous vein bypass grafts (n = 15)