Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0010535M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RNASEH2A antibody produced in mouse
clone 3G5-F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-JUNB, Anti-RNASEHI, Anti-RNHIA, Anti-RNHL, Anti-ribonuclease H2, large subunit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3G5-F5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest składnikiem heterotrimerycznego enzymu rybonukleazy H typu II (RNAseH2). RNAseH2 jest głównym źródłem aktywności rybonukleazy H w komórkach ssaków i endonukleolitycznie rozszczepia rybonukleotydy. Przewiduje się, że usuwa startery RNA fragmentu Okazaki podczas syntezy opóźnionej nici DNA i wycina pojedyncze rybonukleotydy z dupleksów DNA-DNA. Mutacje w tym genie powodują zespół Aicardiego-Goutieresa (AGS), autosomalne recesywne zaburzenie neurologiczne charakteryzujące się postępującą mikrocefalią i opóźnieniem psychoruchowym, zwapnieniami wewnątrzczaszkowymi, podwyższonym poziomem interferonu alfa i białych krwinek w płynie mózgowo-rdzeniowym.
Immunogen
RNASEH2A (AAH11748, 1 a.a. ~ 299 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MDLSELERDNTGRCRLSSPVPAVCRKEPCVLGVDEAGRGPVLGPMVYAICYCPLPRLADLEALKVADSKTLLESERERLFAKMEDTDFVGWALDVLSPNLISTSMLGRVKYNLNSLSHDTATGLIQYALDQGVNVTQVFVDTVGMPETYQARLQQSFPGIEVTVKAKADALYPVVSAASICAKVARDQAVKKWQFVEKLQDLDTDYGSGYPNDPKTKAWLKEHVEPVFGFPQFVRFSWRTAQTILEKEAEDVIWEDSASENQEGLRKITSYFLNEGSQARPRSSHRYFLERGLESATSL
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Marthandan et al.
PloS one, 11(5), e0154531-e0154531 (2016-05-04)
Cellular senescence correlates with changes in the transcriptome. To obtain a complete view on senescence-associated transcription networks and pathways, we assessed by deep RNA sequencing the transcriptomes of five of the most commonly used laboratory strains of human fibroblasts during
Michaela Schlederer et al.
PloS one, 9(7), e100822-e100822 (2014-07-12)
In targeted therapy, patient tumors are analyzed for aberrant activations of core cancer pathways, monitored based on biomarker expression, to ensure efficient treatment. Thus, diagnosis and therapeutic decisions are often based on the status of biomarkers determined by immunohistochemistry in