Kluczowe dokumenty
WH0010461M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MERTK antibody produced in mouse
clone 2D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MER, Anti-c-mer proto-oncogene tyrosine kinase, Anti-cmer
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MERTK(10461)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen MERTK (MER protoonkogen, kinaza tyrozynowa) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 2q14.1. Kodowane białko należy do rodziny receptorowych kinaz tyrozynowych Tyro3, Axl i Mertk (TAM). MERTK ulega silnej ekspresji w makrofagach, jajnikach, prostacie, jądrach, płucach i nerkach. Białko posiada konserwatywną wewnątrzkomórkową domenę kinazy i zewnątrzkomórkową domenę podobną do cząsteczki adhezyjnej.
Immunogen
MERTK (NP_006334, 21 a.a. ~ 120 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
AITEAREEAKPYPLFPGPFPGSLQTDHTPLLSLPHASGYQPALMFSPTQPGRPHTGNVAIPQVTSVESKPLPPLAFKHTVGHIILSEHKGVKFNCSINVP
Działania biochem./fizjol.
MERTK (protoonkogen MER, kinaza tyrozynowa) jest głównie zaangażowany w rozpoczęcie efferocytozy, czyli usuwania umierających komórek poprzez fagocytozę. Wchodzi w interakcje z dwoma ligandami, Gas6 (growth arrest-specific 6) i Protein-S. Mutacja w tym genie reguluje nasilenie włóknienia u pacjentów z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby. Mutacje w genie MERTK powodują również autosomalne recesywne zwyrodnienie siatkówki z powodu błędów w fagocytozie. MERTK jest regulowany w górę w komórkach złośliwych, w tym w białaczce, chłoniaku i raku jelita grubego. Warianty tego genu są wykrywane w czerniaku, szpiczaku mnogim, raku nerki i raku. MERTK ulega również nadekspresji w zmianach sklerotycznych.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A novel start codon mutation of the MERTK gene in a patient with retinitis pigmentosa.
Jinda W
Molecular Vision, 342-351 (2016)
Human iPSC derived disease model of MERTK-associated retinitis pigmentosa.
Lukovic D, et.al
Scientific Reports, 5, 12910-12910 (2015)
MERTK rs4374383 polymorphism affects the severity of fibrosis in non-alcoholic fatty liver disease.
Petta S
Journal of Hepatology, 64(3), 682-690 (2016)
A Comprehensive Review of Mutations in the MERTK Proto-Oncogene.
Parinot C and Nandrot EF
Advances in Experimental Medicine and Biology, 854, 259-265 (2016)
Dunja Lukovic et al.
Scientific reports, 5, 12910-12910 (2015-08-12)
Retinitis pigmentosa (RP) represents a genetically heterogeneous group of retinal dystrophies affecting mainly the rod photoreceptors and in some instances also the retinal pigment epithelium (RPE) cells of the retina. Clinical symptoms and disease progression leading to moderate to severe