Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0010194M7
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SDCCAG33 antibody produced in mouse
clone 2F1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-NYCO33, Anti-serologically defined colon cancer antigen 33
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TSHZ1(10194)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten koduje antygen raka jelita grubego, który został zdefiniowany przez analizę serologiczną rekombinowanych bibliotek ekspresji cDNA. Kodowane białko jest członkiem rodziny białek cynkowo-palcowych typu teashirt C2H2 i może być zaangażowane w transkrypcyjną regulację procesów rozwojowych. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SDCCAG33 (NP_005777, 619 a.a. ~ 717 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SSLAKAASPIAKENKDFPKTEEVSGKPQKKGPEAETGKAKKEGPLDVHTPNGTEPLKAKVTNGCNNLGIIMDHSPEPSFINPLSALQSIMNTHLGKVSK
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)