Kluczowe dokumenty
HPA020106
Sigma-Aldrich
Anti-PTCD1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Pentatricopeptide repeat-containing protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
PVELEVNLLTPGAVPPTVVSFGTVTTPADRLALIGGLEGFLSKMAEHRQQPDIRTLTLLAEVVESGSPAESLLLALLDEHQVEADLTFFNTLVRKKSKLGDLE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTCD1(26024)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko 1 zawierające powtórzenia pentatrykopeptydowe (PTCD1) jest białkiem wiążącym RNA, które znajduje się w mitochondriach. Posiada osiem domen powtórzeń pentatricopeptydowych (PPR).
Immunogen
Pentatricopeptide repeat-containing protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-PTCD1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Badania wykazały, że gdy białko 1 zawierające powtórzenia pentatrykopeptydowe (PTCD1) ulega ekspresji w komórkach, następuje spadek poziomu mitochondrialnego tRNA zawierającego leucynę. PTCD1 może być również zaangażowane w przetwarzanie polistronowego RNA.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74917
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Robert N Lightowlers et al.
RNA biology, 10(9), 1433-1438 (2013-05-03)
Pentatricopeptide repeat (PPR) proteins constitute a large family of RNA-binding proteins that contain a canonical 35 residue repeat motif. Originally identified in Arabidopsis thaliana, family members are found in protists, fungi, and metazoan but are by far most abundant in
Christof Schild et al.
Amino acids, 46(7), 1775-1783 (2014-04-09)
Pentatricopeptide repeat domain protein 1 (PTCD1) is a novel human protein that was recently shown to decrease the levels of mitochondrial leucine tRNAs. The physiological role of this regulation, however, remains unclear. Here we show that amino acid starvation by
Daniel Fleck et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 39(24), 4636-4656 (2019-04-06)
In addition to amyloid-β plaques and tau tangles, mitochondrial dysfunction is implicated in the pathology of Alzheimer's disease (AD). Neurons heavily rely on mitochondrial function, and deficits in brain energy metabolism are detected early in AD; however, direct human genetic
Maria I G Lopez Sanchez et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 29(1), 14-27 (2014-11-07)
Estrogens, in particular 17β-estradiol, are well-known regulators of essential cellular functions; however, discrepancies remain over the mechanisms by which they act on mitochondria. Here we propose a novel mechanism for the direct regulation of mitochondrial gene expression by estrogen under
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA020106-100UL4061836324872
HPA020106-25UL4061842871520