Kluczowe dokumenty
WH0008833M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GMPS antibody produced in mouse
clone 1D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-guanine monphosphate synthetase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GMPS(8833)
Opis ogólny
W syntezie de novo nukleotydów purynowych, IMP jest metabolitem punktu rozgałęzienia, w którym szlak rozchodzi się do syntezy nukleotydów guaninowych lub adeninowych. W szlaku nukleotydów guaninowych istnieją 2 enzymy zaangażowane w konwersję IMP do GMP, a mianowicie dehydrogenaza IMP (IMPD1), która katalizuje utlenianie IMP do XMP, oraz syntetaza GMP, która katalizuje aminowanie XMP do GMP. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GMPS (NP_003866, 108 a.a. ~ 215 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
QMMNKVFGGTVHKKSVREDGVFNISVDNTCSLFRGLQKEEVVLLTHGDSVDKVADGFKVVARSGNIVAGIANESKKLYGAQFHPEVGLTENGKVILKNFLYDIAGCSG
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)