Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0007855M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FZD5 antibody produced in mouse
clone 6A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HFZ5, Anti-frizzled homolog 5 (Drosophila)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6A3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FZD5(7855)
Opis ogólny
Gen receptora klasy frizzled 5 (FZD5) koduje receptor FZ5 dla białek Wnt i jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 2q33.3.
Immunogen
FZD5 (ENSP00000354607, 72 a.a. ~ 161 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PLVEIQCSPDLRFFLCSMYTPICLPDYHKPLPPCRSVCERAKAGCSPLMRQYGFAWPERMSCDRLPVLGRDAEVLCMDYNRSEATTAPPR
Działania biochem./fizjol.
Receptor Frizzled klasy 5 (FZD5) jest składnikiem receptora dla kanonicznych i niekanonicznych szlaków sygnałowych Wnt, który jest niezbędny do proliferacji i różnicowania komórek. Może służyć jako ważny biomarker wad rozwojowych oczu. Wiadomo, że kompleks Wnt5a-FZD5 wspiera funkcje odporności wrodzonej. Fzd5, wraz z GCM1 (czynnikiem transkrypcyjnym specyficznym dla kosmówki), bierze udział w mechanizmie sprzężenia zwrotnego, który reguluje różnicowanie trofoblastów i rozgałęzianie kosmówki w łożysku.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A secreted WNT-ligand-binding domain of FZD5 generated by a frameshift mutation causes autosomal dominant coloboma.
Liu C
Human Molecular Genetics (2016)
Strong linkage on 2q33.3 to familial early-onset generalized osteoarthritis and a consideration of two positional candidate genes.
Meulenbelt I
European Journal of Human Genetics (2006)
Functional analysis of dishevelled-3 phosphorylation identifies distinct mechanisms driven by casein kinase 1? and frizzled5.
Bernatik O
The Journal of Biological Chemistry (2014)
A positive feedback loop involving Gcm1 and Fzd5 directs chorionic branching morphogenesis in the placenta.
Lu J
PLoS Biology (2013)
Wnt5a-Rac1-NF-?B homeostatic circuitry sustains innate immune functions in macrophages.
Naskar D
Journal of Immunology (2014)