Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
WH0007392M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-USF2 antibody produced in mouse
clone 5E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FIP, Anti-upstream transcription factor 2, c-fos interacting
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5E9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... USF2(7392)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny podstawowych suwaków leucynowych helisa-pętla-helisa i może funkcjonować jako komórkowy czynnik transkrypcyjny. Kodowane białko może aktywować transkrypcję poprzez elementy inicjatora bogatego w pirymidynę (Inr) i motywy E-box. Dla tego genu zidentyfikowano dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
USF2 (NP_003358, 1 a.a. ~ 100 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MDMLDPGLDPAASATAAAASHDKGPEAEEGVELQEGGDGPGAEEQTAVAITSVQQAAFGDHNIQYQFRTETNGGQVTYRVQVTDGQLDGQGDTAGAVS
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Li Qi et al.
Journal of cellular biochemistry, 115(10), 1840-1847 (2014-06-07)
Plasminogen activator inhibitor type-1 (PAI-1), a major regulator of the plasmin-dependent pericellular proteolytic cascade, is prominently expressed during the tissue response to injury although the factors that impact PAI-1 induction and their role in the repair process are unclear. Kinetic