Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
WH0006901M12
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TAZ antibody produced in mouse
clone 1B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BTHS, Anti-CMD3A, Anti-EFE, Anti-EFE2, Anti-G4.5, Anti-LVNCX, Anti-XAP2, Anti-tafazzin (cardiomyopathy, dilated 3A (X-linked); endocardial fibroelastosis 2; Barth syndrome)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TAZ(6901)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko, które ulega ekspresji na wysokim poziomie w mięśniu sercowym i szkieletowym. Mutacje w tym genie są związane z wieloma zaburzeniami klinicznymi, w tym z zespołem Bartha, kardiomiopatią rozstrzeniową (DCM), przerostową DCM, fibroelastozą wsierdzia i brakiem skurczu lewej komory (LVNC). Opisano wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. Wytwarzana jest długa i krótka forma każdej z tych izoform; krótka forma nie posiada hydrofobowej sekwencji wiodącej i może istnieć jako białko cytoplazmatyczne, a nie związane z błoną. Inne alternatywnie splicowane transkrypty zostały opisane, ale natura pełnej długości wszystkich tych transkryptów nie jest znana. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TAZ (AAH11515, 1 a.a. ~ 262 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MPLHVKWPFPAVPPLTWTLASSVMGLVGTYSCFWTSEWAQAEAGPPGYPCPAGGILKLRHIWNLKLMRWTPAAADICFTKELHSHFFSLGKCVPVCRGDGVYQKGMDFILEKLNHGDWVHIFPEGIGRLIAECHLNPIILPLWHVGEPGDGDREMASGVGGLPLVPGCPPHVWPSVHCAAGMNDVLPNSPPYFPRFGQKITVLIGKPFSALPVLERLRAENKSAVEMRKALTDFIQEEFQHLKTQAEQLHNHLQPGR
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)