Key Documents
WH0006376M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CX3CL1 antibody produced in mouse
clone 1D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ABCD3, Anti-C3Xkine, Anti-CXC3, Anti-CXC3C, Anti-NTN, Anti-NTT, Anti-SCYD1, Anti-chemokine (C-X3-C motif) ligand 1, Anti-fractalkine, Anti-neurotactin
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D6, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CX3CL1(6376)
Immunogen
CX3CL1 (AAH01163, 26 a.a. ~ 135 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
HHGVTKCNITCSKMTSKIPVALLIHYQQNQASCGKRAIILETRQHRLFCADPKEQWVKDAMQHLDRQAAALTRNGGTFEKQIGEVKPRTTPAAGGMDESVVLEPEATGES
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhen-Zhen Huang et al.
Brain, behavior, and immunity, 40, 155-165 (2014-04-01)
Painful peripheral neuropathy is a dose-limiting side effect of paclitaxel therapy, which hampers the optimal clinical management of chemotherapy in cancer patients. Currently the underlying mechanisms remain largely unknown. Here we showed that the clinically relevant dose of paclitaxel (3×8mg/kg