Kluczowe dokumenty
WH0004477M8
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MSMB antibody produced in mouse
clone 3B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-IGBF, Anti-MSP, Anti-MSPB, Anti-PN44, Anti-PRPS, Anti-PSP, Anti-PSP57, Anti-PSP94, Anti-microseminoprotein, beta-
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MSMB(4477)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny czynników wiążących immunoglobuliny. Jest syntetyzowane przez komórki nabłonkowe gruczołu krokowego i wydzielane do osocza nasienia. Białko to ma aktywność podobną do inhibiny. Może odgrywać rolę autokrynnego czynnika parakrynnego w macicy, piersi i innych żeńskich tkankach rozrodczych. Stwierdzono, że ekspresja kodowanego białka jest zmniejszona w raku prostaty. Dla tego genu opisano dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. Dla tego genu stwierdzono użycie alternatywnych miejsc poliadenylacji. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MSMB (AAH05257.1, 1 a.a. ~ 114 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MNVLLGSVVIFATFVTLCNASCYFIPNEGVPGDSTRKCMDLKGNKHPINSEWQTDNCETCTCYETEISCCTLVSTPVGYDKDNCQRIFKKEDCKYIVVEKKDPKKTCSVSEWII
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)