Kluczowe dokumenty
WH0004258M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MGST2 antibody produced in mouse
clone 1D11, ascites fluid
Synonim(y):
Anti-FLJ27438, Anti-GST2, Anti-MGC14097, Anti-MGSTII, Anti-microsomal glutathione S-transferase 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D11, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MGST2(4258)
Opis ogólny
Rodzina MAPEG (Membrane Associated Proteins in Eicosanoid and Glutathione metabolism) składa się z sześciu ludzkich białek, z których kilka bierze udział w produkcji leukotrienów i prostaglandyny E, ważnych mediatorów stanu zapalnego. Gen ten koduje białko, które katalizuje koniugację leukotrienu A4 i zredukowanego glutationu w celu wytworzenia leukotrienu C4. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MGST2 (AAH25416, 1 a.a. ~ 147 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MAGNSILLAAVSILSACQQSYFALQVGKARLKYKVTPPAVTGSPEFERVFRAQQNCVEFYPIFIITLWMAGWYFNQVFATCLGLVYIYGRHLYFWGYSEAAKKRITGFRLSLGILALLTLLGALGIANSFLDEYLDLNIAKKLRRQF
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rozwiązanie
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shu-Long Yang et al.
Biochemical pharmacology, 73(5), 724-735 (2006-12-30)
The effects of NO on LTC4 generation during hepatic ischemia-reperfusion (I/R) are largely unclear. Sprague-Dawley rats were divided into control, I/R and sodium nitroprusside (SNP, 2.5, 5 and 10 microg/kg/min)+I/R groups. Liver was subjected to I/R injury, saline or SNP
Shu-Long Yang et al.
The Journal of surgical research, 140(1), 36-44 (2007-04-03)
Hepatic ischemia-reperfusion (I/R) injury is an important clinical issue and relates to cysteinyl leukotrienes (LTs), the first committed synthesis step of which is that LTC4 synthesis enzymes including leukotriene C4 synthase (LTC4S), microsomal glutathione-S-transferase (mGST)2, and mGST3-catalyzed LTA4 and reduced