Kluczowe dokumenty
Z547123
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 4,000 mL, disc diam. 150 mm, porosity 70-100 μm
Synonim(y):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiały
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
dysk śr.
150 mm
pojemność lejka
4,000 mL
trzon śr.
32 mm
wielkość porów
70-100 μm porosity
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)