Kluczowe dokumenty
WH0003915M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LAMC1 antibody produced in mouse
clone 2E6-B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-LAMB2, Anti-MGC87297, Anti-laminin, gamma 1 (formerly LAMB2)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E6-B4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LAMC1(3915)
Opis ogólny
Lamininy, rodzina glikoprotein macierzy zewnątrzkomórkowej, są głównym niekolagenowym składnikiem błon podstawnych. Są one zaangażowane w wiele różnych procesów biologicznych, w tym adhezję komórek, różnicowanie, migrację, sygnalizację, wzrost neurytów i przerzuty. Lamininy składają się z 3 nieidentycznych łańcuchów: lamininy alfa, beta i gamma (dawniej odpowiednio A, B1 i B2) i tworzą strukturę krzyżową składającą się z 3 krótkich ramion, z których każde jest utworzone przez inny łańcuch, oraz długiego ramienia złożonego ze wszystkich 3 łańcuchów. Każdy łańcuch lamininy jest białkiem wielodomenowym kodowanym przez odrębny gen. Opisano kilka izoform każdego łańcucha. Różne izomery łańcuchów alfa, beta i gamma łączą się, dając początek różnym heterotrimerycznym izoformom lamininy, które są oznaczone cyframi arabskimi w kolejności ich odkrycia, tj. heterotrimer alfa1beta1gamma1 to laminina 1. Funkcje biologiczne różnych łańcuchów i cząsteczek trimerów są w dużej mierze nieznane, ale wykazano, że niektóre łańcuchy różnią się pod względem ich dystrybucji w tkankach, prawdopodobnie odzwierciedlając różne funkcje in vivo. Gen ten koduje izoformę gamma łańcucha lamininy, gamma 1. Łańcuch gamma 1, wcześniej uważany za łańcuch beta, zawiera domeny strukturalne podobne do łańcuchów beta, jednak brakuje mu krótkiego regionu alfa oddzielającego domeny I i II. Organizacja strukturalna tego genu sugerowała również, że znacznie różni się on od genów łańcucha beta. Zarodki transgenicznych myszy, u których oba allele genu łańcucha gamma 1 zostały inaktywowane przez homologiczną rekombinację, nie miały błon podstawnych, co wskazuje, że laminina, łańcuch gamma 1 jest niezbędny do złożenia heterotrimeru lamininy. Wywnioskowano przez analogię z uderzająco podobną sekwencją 3′ UTR w mysim lamininie gamma 1 cDNA, że wiele miejsc poliadenylacji jest wykorzystywanych u ludzi do generowania 2 różnych wielkości mRNA (5,5 i 7,5 kb) widocznych w analizie Northern. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
LAMC1 (AAH15586, 1 a.a. ~ 38 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MNKRRTSHRIWKNKLPEYMRRPKGPVTKLWRSMPAWLS
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)