WH0003679M1
Monoclonal Anti-ITGA7 antibody produced in mouse
clone 8G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-integrin, alpha 7
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8G2, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGA7(3679)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
SHEVSIAPRSIDLEQPNCAGGHSVCVDLRVCFSYIAVPSSYSPTVALDYVLDADTDRRLRGQVPRVTFLSRNLEEPKHQASGTVWLKHQHDRVCGDAMFQ