Kluczowe dokumenty
WH0002952M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GSTT1 antibody produced in mouse
clone 2E10-1B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-glutathione S-transferase theta 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E10-1B2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GSTT1(2952)
Opis ogólny
S-transferaza glutationu (GST) theta 1 (GSTT1) jest członkiem nadrodziny białek, które katalizują koniugację zredukowanego glutationu do różnych związków elektrofilowych i hydrofobowych. Ludzkie GST można podzielić na pięć głównych klas: alfa, mu, pi, theta i zeta. Klasa theta obejmuje GSTT1 i GSTT2. GSTT1 i GSTT2 mają 55% identyczności sekwencji aminokwasów i oba z nich mają odgrywać ważną rolę w kancerogenezie u ludzi. Gen GSTT1 znajduje się około 50kb od genu GSTT2. Geny GSTT1 i GSTT2 mają podobną strukturę, składającą się z pięciu eksonów z identycznymi granicami ekson/intron. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GSTT1 (AAH07065, 1 a.a. ~ 240 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MGLELYLDLLSQPCRAVYIFAKKNDIPFELRIVDLIKGQHLSDACAQVNPLKKVPALKDGDFTLTESVAILLYLTRKYKVPDYWYPQDLQARVDEYLAWQHTTLRRSCLRALWHKVMFPVFLGEPVSPQTLAATLAELDVTLQLLEDKFLQNKAFLTGPHISLADLVAITELMHPVGAGCQVFEGRPKLATWRQRVEAAVGEDLFQEAHEVILKAKDFADPTIKQKLMPWVLAMIR
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Isabel Aguilera et al.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 23(7), 2393-2398 (2008-03-01)
Chronic humoral rejection is a progressive form of graft injury, with defined diagnostic criteria, the crucial one being the evidence of circulating anti-donor antibodies. These antibodies are mainly directed against human leucocyte antigens (HLA), but other targets have also been