Z259373
Instatherm® oil bath
High form, fits flask, ≤ 300 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.77
Polecane produkty
wejście AC/DC
115 V
Materiały
metal alloy plate
Właściwości
fits flask≤ 300 mL
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 960320
dostępność
not available in EU
Parametry
0-250 °C temp. range
pojemność
300 mL
śr. × wys.
100 mm × 100 mm
moc wyjściowa
40 V, 10 A
Opis ogólny
Tylko wysoka forma kąpieli olejowej
- Rapid, even heat up to 250 °C
- Suitable for magnetic stirring
- No exposed coils
- Handles a variety of flask sizes and shapes
Instatherm baths have an integral, noble metal alloy fused permanently to the glass and covered with a tough silicone rubber treated glass cloth insulation that serves as a thermal barrier as well as protection against physical shock. Heat response is rapid and thermal lag is low. Typical heating rates are approx. 5 °C per min.
Baths are fitted with permanently attached SS banana type connections. Complete item includes bath, connecting cord, and clip to hold temperature sensor and thermometer.
Use with Ace multiple output (20, 40, 120 V AC) proportional temperature controllers to get precise, accurate, and safe heating since the output voltage is automatically limited. Single output controllers may be used to manually control temperature, but care must be taken not to exceed the maximum voltage rating of the individual bath.
Przestroga
Przestroga: Nigdy nie używać na sucho. Przed podaniem prądu należy upewnić się, że w wannie znajduje się czynnik wymiany ciepła.
Informacje prawne
Instatherm is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)