Kluczowe dokumenty
WH0002531M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FVT1 antibody produced in mouse
clone 2B2-3C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-follicular lymphoma variant translocation 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
klon:
2B2-3C11, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B2-3C11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KDSR(2531)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene catalyzes the reduction of 3-ketodihydrosphingosine to dihydrosphingosine. The putative active site residues of the encoded protein are found on the cytosolic side of the endoplasmic reticulum membrane. A chromosomal rearrangement involving this gene is a cause of follicular lymphoma, also known as type II chronic lymphatic leukemia. The mutation of a conserved residue in the bovine ortholog causes spinal muscular atrophy. (provided by RefSeq)
Immunogen
FVT1 (AAH08797.1, 12 a.a. ~ 332 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FVLLLYMVSPLISPKPLALPGAHVVVTGGSSGIGKCIAIECYKQGAFITLVARNEDKLLQAKKEIEMHSINDKQVVLCISVDVSQDYNQVENVIKQAQEKLGPVDMLVNCAGMAVSGKFEDLEVSTFERLMSINYLGSVYPSRAVITTMKERRVGRIVFVSSQAGQLGLFGFTAYSASKFAIRGLAEALQMEVKPYNVYITVAYPPDTDTPGFAEENRTKPLETRLISETTSVCKPEQVAKQIVKDAIQGNFNSSLGSDGYMLSALTCGMAPVTSITEGLQQVVTMGLFRTIALFYLGSFDSIVRRCMMQREKSENADKTA
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)