Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
WH0002288M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FKBP4 antibody produced in mouse
clone 5C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FK506 binding protein 4, 59kDa, Anti-FKBP52, Anti-FKBP59, Anti-HBI, Anti-Hsp56, Anti-PPIase, Anti-p52
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5C11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FKBP4(2288)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny białek immunofilin, które odgrywają rolę w immunoregulacji i podstawowych procesach komórkowych obejmujących fałdowanie i transport białek. To kodowane białko jest cis-trans prolyl izomerazą, która wiąże się z immunosupresantami FK506 i rapamycyną. Ma wysokie podobieństwo strukturalne i funkcjonalne do białka wiążącego FK506 1A (FKBP1A), ale w przeciwieństwie do FKBP1A, białko to nie wykazuje aktywności immunosupresyjnej po skompleksowaniu z FK506. Wchodzi ono w interakcje z czynnikiem regulacyjnym interferonu-4 i odgrywa ważną rolę w immunoregulacyjnej ekspresji genów w limfocytach B i T. Wiadomo, że to kodowane białko wiąże się z alfa-hydroksylazą fitanoilo-CoA. Może również wiązać się z dwoma białkami szoku cieplnego (hsp90 i hsp70), a zatem może odgrywać rolę w wewnątrzkomórkowym transporcie hetero-oligomerycznych form receptorów hormonów steroidowych. Białko to silnie koreluje z wektorami adenowirusowymi typu 2 (AAV), powodując znaczny wzrost ekspresji transgenu za pośrednictwem AAV w ludzkich liniach komórkowych. Dlatego uważa się, że to kodowane białko ma ważne implikacje dla optymalnego wykorzystania wektorów AAV w ludzkiej terapii genowej. Ludzki genom zawiera kilka nietranskrybowanych pseudogenów podobnych do tego genu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FKBP4 (AAH07924, 301 a.a. ~ 410 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
EYESSFSNEEAQKAQALRLASHLNLAMCHLKLQAFSAAIESCNKALELDSNNEKGLFRRGEAHLAVNDFELARADFQKVLQLYPNNKAAKTQLAVCQQRIRRQLAREKKL
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maria J Pereira et al.
Metabolism: clinical and experimental, 63(9), 1198-1208 (2014-07-07)
To study effects of dexamethasone on gene expression in human adipose tissue aiming to identify potential novel mechanisms for glucocorticoid-induced insulin resistance. Subcutaneous and omental adipose tissue, obtained from non-diabetic donors (10 M/15 F; age: 28-60 years; BMI: 20.7-30.6 kg/m²)