WH0002260M3
Monoclonal Anti-FGFR1 antibody produced in mouse
clone 5E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BFGFR, Anti-CEK, Anti-CFGR, Anti-FLG, Anti-FLT2, Anti-H2, Anti-H3, Anti-H4, Anti-H5, Anti-KAL2, Anti-NSAM, Anti-fibroblast growth factor receptor 1 (fms-related tyrosine kinase 2, Pfeiffer syndrome)
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5E9, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FGFR1(2260)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
AQPWGAPVEVESFLVHPGDLLQLRCRLRDDVQSINWLRDGVQLAESNRTRITGEEVEVQDSVPADSGLYACVTSSPSGSDTTYFSVNVSDALPSSEDDDDDDDSSSEEKETDNTKPNRMP