Kluczowe dokumenty
WH0002132M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EXT2 antibody produced in mouse
clone 3G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-exostoses (multiple) 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3G6, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... EXT2(2132)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This gene encodes one of two glycosyltransferases involved in the chain elongation step of heparan sulfate biosynthesis. Mutations in this gene cause the type II form of multiple exostoses. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been noted for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
EXT2 (AAH10058, 216 a.a. ~ 315 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GFSTWTYRQGYDVSIPVYSPLSAEVDLPEKGPGPRQYFLLSSQVGLHPEYREDLEALQVKHGESVLVLDKCTNLSEGVLSVRKRCHKHQVFDYPQVLQEA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services