Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0001513M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CTSK antibody produced in mouse
clone 2F1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CTS02, Anti-CTSO, Anti-CTSO1, Anti-CTSO2, Anti-MGC23107, Anti-PKND, Anti-PYCD, Anti-cathepsin K (pycnodysostosis)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CTSK(1513)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest lizosomalną proteinazą cysteinową zaangażowaną w przebudowę i resorpcję kości. Białko to, należące do rodziny peptydaz C1, ulega ekspresji głównie w osteoklastach. Jednak kodowane białko ulega również ekspresji w znacznej części ludzkich raków piersi, gdzie może przyczyniać się do inwazyjności guza. Mutacje w tym genie są przyczyną piknodysostozy, autosomalnej choroby recesywnej charakteryzującej się osteosklerozą i niskim wzrostem. Gen ten może podlegać edycji RNA. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CTSK (AAH16058, 220 a.a. ~ 329 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
KCRGYREIPEGNEKALKRAVARVGPVSVAIDASLTSFQFYSKGVYYDESCNSDNLNHAVLAVGYGIQKGNKHWIIKNSWGENWGNKGYILMARNKNNACGIANLASFPKM
Działania biochem./fizjol.
Katepsyna K odgrywa rolę w resorpcji i przebudowie kości. Wykazuje ona aktywność hydrolazy potrójnego helikalnego kolagenu. Mutacje w genie kodującym to białko zostały powiązane z piknodysostozą.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adeleke H Aguda et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(49), 17474-17479 (2014-11-26)
Cathepsin K is the major collagenolytic protease in bone that facilitates physiological as well as pathological bone degradation. Despite its key role in bone remodeling and for being a highly sought-after drug target for the treatment of osteoporosis, the mechanism
Vito Turk et al.
Biochimica et biophysica acta, 1824(1), 68-88 (2011-10-26)
It is more than 50 years since the lysosome was discovered. Since then its hydrolytic machinery, including proteases and other hydrolases, has been fairly well identified and characterized. Among these are the cysteine cathepsins, members of the family of papain-like
Guangxian Zhao et al.
PloS one, 10(8), e0136093-e0136093 (2015-08-25)
Cysteinyl cathepsin K (CatK) is one of the most potent mammalian collagenases involved in cardiovascular disease. Here, we investigated the clinical predictive value of serum CatK levels in patients with chronic heart failure (CHF). We examined 134 patients with CHF
Joaquín Bobillo Lobato et al.
Medicina clinica, 145(7), 281-287 (2015-02-11)
Gaucher disease is an inherited disorder caused by deficit of acid β-glucocerebrosidase, responsible for the degradation of glucosylceramide to ceramide and glucose. Although the disorder is primarily hematologic, bone is the second most commonly affected structure. Cathepsin K (CATK) is
Jaime Toral-López et al.
Journal of investigative medicine : the official publication of the American Federation for Clinical Research, 59(2), 277-280 (2010-11-26)
Pycnodysostosis, an autosomal recessive skeletal dysplasia, is characterized by short stature, osteosclerosis, delayed cranial suture closure, hypoplastic mandible, acro-osteolysis, hypoplastic clavicle, and dental anomalies. The disorder is caused by CTSK gene defects, a gene localized on 1q21. To describe the