Kluczowe dokumenty
WH0001486M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CTBS antibody produced in mouse
clone 1B5-1B9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CTB, Anti-chitobiase, di-N-acetyl-
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B5-1B9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CTBS(1486)
Opis ogólny
Gen CTBS (chitobiase) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 1p22. Gen ma długość około 20 kb z siedmioma eksonami przeplatanymi sześcioma intronami. Region boczny 5′ ludzkiego genu chitobiazy jest bogaty w zawartość GC.
Immunogen
CTBS (AAH24007.2, 37 a.a. ~ 105 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
DCPCPEPELCRPIRHHPDFEVFVFDVGQKTWKSYDWSQITTVATFGKYDSELMCYAHSKGARVVLKGNL
Działania biochem./fizjol.
Gen CTBS (chitobiase) koduje lizosomalną glikozydazę, która funkcjonuje w degradacji glikoprotein związanych z asparaginą. Rozszczepia reszty N-acetyloglukozaminy końca redukującego z chitobiozowego rdzenia oligosacharydów.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lysosomal chitobiase (CTB) and the G-protein gamma 5 subunit (GNG5) genes co-localize to human chromosome 1p22.
Ahmad W
Cytogenetics and Cell Genetics, 71, 44-46 (1995)
Structure of the human gene for lysosomal di-N-acetylchitobiase.
Liu B
Glycobiology, 9, 589-593 (1999)