Kluczowe dokumenty
WH0000962M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD48 antibody produced in mouse
clone 3B8-2C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-BCM1, Anti-BLAST, Anti-BLAST1, Anti-CD48 antigen (B-cell membrane protein), Anti-MEM102, Anti-SLAMF2, Anti-hCD48, Anti-mCD48
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
3B8-2C2, monoclonal
application:
ELISA (i)
IHC (p)
WB
reaktywność gatunkowa:
human
metody:
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
citations:
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B8-2C2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD48(962)
Opis ogólny
BLAST1 is the designation used for an activation-associated cell surface glycoprotein of 40 to 45 kD expressed primarily in mitogen-stimulated human lymphocytes. The protein sequence predicted by the cDNA encoding BLAST1 indicates that BLAST1 is a member of the immunoglobulin supergene family. Yokoyama (1991) identified the BLAST1 activation/adhesion molecule as CD48.[supplied by OMIM
Immunogen
CD48 (AAH30224, 1 a.a. ~ 169 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MCSRGWDSCLALELLLLPLSLLVTSIQGHLVHMTVVSGSNVTLNISESLPENYKQLTWFYTFDQKIVEWDSRKSKYFESKFKGRVRLDPQSGALYISKVQKEDNSTYIMRVLKKTGNEQEWKIKLQVLGESGEPKSKSPLQWPQMDHCRASWEAWGTLGEEERKTSGQV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)